missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Citric Acid-2,2,4,4-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid-2,2,4,4-d4 |
| CAS | 147664-83-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H4 H4 O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3-Propane-1,1,3,3-d4-tricarboxylic acid, 2-hydroxy- (9CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propane-1,1,3,3-d4-tricarboxylic acid, Citric acid-d4, Citric-2,2,4,4-d4 acid, Citric-2,2,4,4-D4 acid, Citric acid-2,2,4,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C(O)(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetradeuterio-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?