missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Citric Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid-13C6 |
| CAS | 287389-42-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C6 H8 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Citric Acid-13C6, 99 atom % 13C, 2-Hydroxy-1,2,3-Propane-1,2,3-13C3-tri(carboxylic-13C) Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})propane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.08 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?