Få mere at vide
Citric Acid 1,2-Diethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30350320
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30350320 1 g
1 options
Artikelnummer. 30350320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5210201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Citric Acid 1,2-Diethyl Ester
CAS 19958-02-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10H16O7
Mængde 1 g
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester, 3-Hydroxy-3,4-bis(ethoxycarbonyl)butanoic Acid, Asym-Diethyl Citrate
InChI formel InChI=1S/C10H16O7/c1-3-16-8(13)6-10(15,5-7(11)12)9(14)17-4-2/h15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL CCOC(=O)CC(CC(=O)O)(C(=O)OCC)O
IUPAC navn 5-ethoxy-3-ethoxycarbonyl-3-hydroxy-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 248.23
Formel vægt 248.0896
Procent renhed >95