missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Citric Acid 1,2-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 19958-02-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H16O7 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester, 3-Hydroxy-3,4-bis(ethoxycarbonyl)butanoic Acid, Asym-Diethyl Citrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-3-16-8(13)6-10(15,5-7(11)12)9(14)17-4-2/h15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)CC(CC(=O)O)(C(=O)OCC)O |
| IUPAC navn | 5-ethoxy-3-ethoxycarbonyl-3-hydroxy-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?