Få mere at vide
Citrazinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266120 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10266120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167011000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-11-6 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citrazinic acid
Navn note 98%
CAS 99-11-6
Smeltepunkt >300°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H5NO4
Lineær formel (HO)2(C5H2N)COOH
MDL nummer MFCD00006274
Mængde 100 g
Beilstein 22, 254
Merck Index 15, 2324
Synonym citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide or carbonate solns.,slightly soluble in hot hcl
InChI nøgle CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
IUPAC navn 2-hydroxy-6-oxo-lH-pyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 155.11
PubChem CID 7425
Formel vægt 155.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citrazinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.