Få mere at vide
Citrate-dextrose Solution (ACD), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citrate-dextrose Solution (ACD) |
| Mængde | 50 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.C6H12O6/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1,3-6,8-12H,2H2/t;3-,4+,5+,6+/m.0/s1 |