Få mere at vide
Thermo Scientific™ Citratbufret saltvand (20X)
Artikelnummer. 15415849
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415849 1 l 1 L
15425849 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63666.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 4-3-6132
Koncentration 20X
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Synonym SSC buffer, 20X; Saltvands-natriumcitratbuffer, 20X
Molekylvægt (g/mol) 294.10