Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0,5 M buffer sol. |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Lugtfri |