Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,5
Artikelnummer. 15483469
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483469 250 mL 250ml
15493469 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483469 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60754.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.29 DKK
    533.65 DKK / 250ml
    Spare 59.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri