Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,0
Artikelnummer. 15462949
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462949 250 mL 250ml
15472949 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462949 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60125.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.04 DKK
    624.65 DKK / 250ml
    Spare 69.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat, bruges som antikoagulant og bruges også som biologisk buffer. Det bruges ofte til at forberede natriumcitratbuffer til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger og dermed afsløre antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet og som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (29,4 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
pH 5.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri