Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,5
Artikelnummer. 15472869
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472869 250 mL 250ml
15482869 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472869 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60024.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.13 DKK
    620.65 DKK / 250ml
    Spare 118.48 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citronsyre bruges som et substrat for citratlyase, en bufferkomponent, et antikoagulant. Til antikoagulationsbrug anvendes det typisk i en koncentration på ca. 0,129 M.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citronsyre bruges som et substrat for citratlyase, en bufferkomponent, et antikoagulant. Til antikoagulationsbrug anvendes det typisk i en koncentration på ca. 0,129 M.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M buffer sol.
pH 4.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri