Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0
Beskrivelse
Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0 kan anvendes til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet som calciumchelator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0 kan anvendes til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet som calciumchelator.
Opløselighed Det er opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0,5 M buffer sol. |
| pH | 4.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |