Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0
Artikelnummer. 15403869
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403869 500 mL -
15493859 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403869 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61249.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1187.48 DKK
    1007.65 DKK / 500ml
    Spare 179.83 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0 kan anvendes til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet som calciumchelator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 4,0 kan anvendes til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet som calciumchelator.
Opløselighed Det er opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M buffer sol.
pH 4.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Lugtfri