Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 3,0
Beskrivelse
Citrat er et mellemprodukt i TCA cyklus og fedtsyresyntese. Det er en allosterisk modulator af acetyl-CoA-carboxylase, enzymet, der regulerer omdannelsen af acetyl-CoA til malonyl-CoA. Det har antikoagulerende aktivitet og er en calciumchelator. Dens funktion er at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Citrat er et mellemprodukt i TCA cyklus og fedtsyresyntese. Det er en allosterisk modulator af acetyl-CoA-carboxylase, enzymet, der regulerer omdannelsen af acetyl-CoA til malonyl-CoA. Det har antikoagulerende aktivitet og er en calciumchelator. Dens funktion er at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0,5 M buffer sol. |
| pH | 3.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Lugtfri |