Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 3,0
Artikelnummer. 15423999
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423999 250 mL 250ml
15433999 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423999 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61391.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.49 DKK
    684.65 DKK / 250ml
    Spare 129.84 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat er et mellemprodukt i TCA cyklus og fedtsyresyntese. Det er en allosterisk modulator af acetyl-CoA-carboxylase, enzymet, der regulerer omdannelsen af acetyl-CoA til malonyl-CoA. Det har antikoagulerende aktivitet og er en calciumchelator. Dens funktion er at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citrat er et mellemprodukt i TCA cyklus og fedtsyresyntese. Det er en allosterisk modulator af acetyl-CoA-carboxylase, enzymet, der regulerer omdannelsen af acetyl-CoA til malonyl-CoA. Det har antikoagulerende aktivitet og er en calciumchelator. Dens funktion er at bryde protein-tværbindinger; således afmasker antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M buffer sol.
pH 3.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri