Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 2,5
Artikelnummer. 15445289
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445289 500 mL -
15435289 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63008.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat, bruges som antikoagulant og bruges også som biologisk buffer. Det bruges ofte til at forberede natriumcitratbuffer til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger og dermed afsløre antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet og som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citrat, bruges som antikoagulant og bruges også som biologisk buffer. Det bruges ofte til at forberede natriumcitratbuffer til antigenudvinding af vævsprøver. Citratopløsningen er designet til at bryde protein-tværbindinger og dermed afsløre antigener og epitoper i formalinfikserede og paraffinindlejrede vævssnit, hvilket resulterer i en forøgelse af farvningsintensiteten af antistoffer. Citrat har antikoagulerende aktivitet og som calciumchelator danner det komplekser, der forstyrrer blodets tendens til at størkne.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (29,4 g/L) ved 20 °C. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylvægt (g/mol) 294.10
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 0,5 M buffer sol.
pH 2.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Lugtfri