missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Citramalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Citramalic Acid |
| CAS | 6236-09-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H8O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioic Acid, (+)-Methylmalic Acid, (S)-(+)-Citramalic Acid, (S)-Citramalic Acid, 2S-Methylmalic Acid |
| SMIL | C[C@](O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vægt | 148.0372 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?