Få mere at vide
Citral, TRC
Artikelnummer. 17973925
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973925 5 g
17934275 100 g
17973465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5200005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-40-5
Molekylær formel C10 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Synonym 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMIL CC(=CCCC(=CC=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citral
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Formel vægt 152.1201
Procent renhed >95%