Få mere at vide
Citral, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | <-20°C |
| Tæthed | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 227°C to 229°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO |
| MDL nummer | MFCD00006997 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Grad | Research |