Få mere at vide
Citral, cis + trans, 95%
Artikelnummer. p-7023096
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
Artikelnummer. 11354549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16169.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-40-5
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00006997
InChI nøgle WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citral
Navn note cis + trans
Smeltepunkt <-10°C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 228°C to 229°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 50 g
Beilstein 1721871
Merck Index 14,2322
Formel vægt 152.24
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citral, cis + trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Citral