Få mere at vide
Citral, cis + trans, 95%
Artikelnummer. 11483227
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483227 500 g 500g
11354549 50 g 50g
11473227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16169.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-40-5
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00006997
InChI nøgle WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citral
Navn note cis + trans
Smeltepunkt <-10°C
Tæthed 0.888
Kogepunkt 228°C to 229°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 500 g
Beilstein 1721871
Merck Index 14,2322
Formel vægt 152.24
Procent renhed 95%