Få mere at vide
Citral, 95%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10010760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10010760 5 mL Glasflaske 5ml
10498820 100 mL Glasflaske 100ml
10182850 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10010760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110440050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5392-40-5
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00006997
InChI nøgle WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonym citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
PubChem CID 638011
ChEBI CHEBI:16980
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citral
Smeltepunkt -10 °C
Farve Gul
Tæthed 0.8890g/mL
Kogepunkt 229 °C
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Brydningsindeks 1,4860 til 1,49
Mængde 5 mL
Merck Index 15, 2321
Specifik vægtfylde 0.889
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i 5 bind af 60% alkohol, opløselig i al, benzylbenzoat, diethylftalat, glycerol, prop, mineralolie, fikserede olier
Formel vægt 152.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citral, mixture of cis and trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.