Få mere at vide
Citral 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326623
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326623 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326623 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11668510AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citral
CAS 5392-40-5
Analyt- eller komponentnavne Citral
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
SMIL CC(=CCC\C(=C\C=O)\C)C
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 152,1201 g/mol