Få mere at vide
Citrakonisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30365531
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365531 1 g
30364008 500 mg
30362793 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5205131G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-02-4
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Synonym Indobufen Impurity 19
IUPAC navn 3-methylfuran-2,5-dion
SMIL CC1=CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic anhydride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Formel vægt 112.016