Få mere at vide
Citraconic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 616-02-4 |
| Smeltepunkt | 7°C to 8°C |
| Tæthed | 1.243 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 213°C to 214°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005522 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride, Citraconic anhydride |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.08 |
| Grad | Research |