Få mere at vide
Citrakonisk anhydrid, 98 %
Artikelnummer. 11341857
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341857 25 g 25g
11357355 100 g 100g
11367355 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11341857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05238.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 616-02-4 | C5H4O3 | 112,084 g/mol
Citraconsyreanhydrid bruges som en monomer til specialumættede polyesterharpikser. Det bruges til at fremstille bicykliske pyrrolidiner, maleimider og co- og terpolymerer. Det bruges også til beskyttelse af N-terminale aminosyrer. Yderligere er det involveret i fremstillingen af tøj ping syre og dets amid. Ud over dette bruges det selektivt til isolering af histidylpeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Citrakonsyreanhydrid bruges som monomer til specialumættede polyesterharpikser. Det bruges til at fremstille bicykliske pyrrolidiner, maleimider og co- og terpolymerer. Det bruges også til beskyttelse af N-terminale aminosyrer. Yderligere er det involveret i fremstillingen af tøj ping syre og dets amid. Ud over dette bruges det selektivt til isolering af histidylpeptider.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, acetone og ether.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-02-4
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.084
MDL nummer MFCD00005522
InChI nøgle AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
IUPAC navn 3-methylfuran-2,5-dion
SMIL CC1=CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic anhydride
Smeltepunkt 7°C to 8°C
Tæthed 1.243
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.471
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1835
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,acetone and ether.
Formel vægt 112.08
Procent renhed 98%