Få mere at vide
Citraconsyre, TRC
Artikelnummer. 30363693
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363693 500 mg
30355404 2.5 g
30353447 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC520518500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-23-7
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.09
Synonym (2Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, (Z)-2-Methyl-2-butenedioic Acid, 2-Methylmaleic Acid, Methylmaleic Acid
IUPAC navn (Z)-2-methylbut-2-enedioinsyre
SMIL C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Formel vægt 130.0266