Få mere at vide
Citraconic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16427507 5 g
1 options
Artikelnummer. 16427507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113298
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Citraconic acid belongs to the class of organic compounds known as methyl-branched fatty acids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic acid
CAS 498-23-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H6O4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (768.64 mM)
SMIL O=C(O)/C(C)=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 130.1
Formel vægt 130.1
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism