Få mere at vide
Citraconsyre, 99+%
Artikelnummer. 10326030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326030 25 g Plastflaske 25g
10300964 5 g Glasflaske 5g
10530181 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326030 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 110430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 DKK
    408.65 DKK / 25g
    Spare 56.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-23-7
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.10
MDL nummer MFCD00078086
InChI nøgle HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC navn (Z)-2-methylbut-2-endioat
SMIL C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 88,0 °C til 92,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(CO2H)=CHCO2H
Mængde 25 g
Beilstein 02,768
Merck Index 15,232
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol og ether, let opløselig i kloroform, uopløselig i benzen og petroleumsether
Formel vægt 130.1
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citraconic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.