Få mere at vide
Citraconsyre, 98+%
Artikelnummer. 11366826
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366826 50 g 50g
11356826 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04178.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130,10 g/mol
Citraconsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Citraconsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 498-23-7
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.10
MDL nummer MFCD00078086
InChI nøgle HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC navn (Z)-2-methylbut-2-endioat
SMIL C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Citraconic acid
Smeltepunkt 88 °C til 91 °C
Tæthed 1.62
Mængde 50 g
Beilstein 1722679
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2321
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 130.1
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.