Få mere at vide
Citraconsyre, 98+%
Artikelnummer. 11356826
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356826 10 g 10g
11366826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04178.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130,10 g/mol
Citraconsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Citraconsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-23-7
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.10
MDL nummer MFCD00078086
InChI nøgle HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonym 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
IUPAC navn (Z)-2-methylbut-2-endioat
SMIL C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citraconic acid
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Tæthed 1.62
Mængde 10 g
Beilstein 1722679
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2321
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 130.1
Procent renhed ≥98%