Få mere at vide
Citiolone, MedChemExpress
Beskrivelse
Citiolone is a derivative of the amino acid cysteine, used in liver therapy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citiolone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1195-16-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H9NO2S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (314.05 mM) |
| SMIL | CC(NC(CCS1)C1=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.21 |
| Vis mere |