Få mere at vide
Citicolin, 98%
Artikelnummer. 15592323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15592323 25 g 25g
15572323 1 g 1g
15582323 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 987-78-0
Molekylær formel C14H26N4O11P2
Molekylvægt (g/mol) 488.33
MDL nummer MFCD00868097
InChI nøgle RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Synonym cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
PubChem CID 25202509
ChEBI CHEBI:58779
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citicoline
Smeltepunkt 240,0 °C til 242,0 °C
Tab ved tørring 5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 488.32
Procent renhed 98%