Få mere at vide
Citicolin, 98%
Artikelnummer. 15572323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15572323 1 g 1g
15582323 5 g 5g
15592323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15572323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457780010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 987-78-0
Molekylær formel C14H26N4O11P2
Molekylvægt (g/mol) 488.33
MDL nummer MFCD00868097
InChI nøgle RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Synonym cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
PubChem CID 25202509
ChEBI CHEBI:58779
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citicoline
Smeltepunkt 240.0°C to 242.0°C
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 488.32
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.