missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Citalopram Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Citalopram Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram Hydrochloride |
| CAS | 85118-27-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Citalopram Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 F N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Citalopram hydrochloride, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.ClH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?