Få mere at vide
Citalopram hydrobromid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932336
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932336 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0242.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Citalopram hydrobromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnavne Citalopram Hydrobromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . Br H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMIL Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 405.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 404,09 g/mol