Få mere at vide
Citalopram hydrobromid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463534
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463534 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463534 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0242.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram HBr
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnavne Citalopram HBr
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20H22BrFN2O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
Løsningstype Fedt
SMIL Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 405.3