Få mere at vide
Citalopram hydrobromid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326522
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326522 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326522 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11668506AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnavne Citalopram Hydrobromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . Br H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMIL Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydrobromid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 405.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 404,09 g/mol