Få mere at vide
Citalopram hydrobromid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462396
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462396 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462396 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0242.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram HBr
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnavne Citalopram HBr
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20H22BrFN2O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Celexa, Cheer, Cipram, Cipramil, Citopram, Elopram, Lecital, Lu 10-171B, Lupram, Pramcit, Prisdal, S-Pram, Sepram, Seropram
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 405.3
Mængde 1 ml