Få mere at vide
Citalopram.HBr, Lipomed
Artikelnummer. 30461570
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30461570 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30461570 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCTL1065HB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Citalopram.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram Hydrobromide
CAS 59729-32-7
Analyt- eller komponentnavne Citalopram Hydrobromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H21 F N2 O . Br H
Synonym Citalopram Hydrobromide, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrobromide (1:1), 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, monohydrobromide (9 CI), (±)-Citalopram hydrobromide, Apertia, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B, Lu 10-171 B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorofhenyl)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrile; hydrobromid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 405.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 404,09 g/mol