Få mere at vide
Citalopram-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram-d6 |
| CAS | 1190003-26-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 2H6 H15 F N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Citalopram-D6 Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.43 |
| Vis mere |