Få mere at vide
Citalopram-d6 Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram-d6 Oxalate |
| CAS | 1246819-94-2 |
| Molekylær formel | C22H17D6FN2O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[3-(Dimethylamino-d6)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dizohydro-5-isobenzofurancarbonitrile Oxalate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vægt | 420.1968 |