Få mere at vide
Citalopram-d4 Hydrobromide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram-d4 hydrobromide |
| CAS | 1219803-58-3 |
| Molekylær formel | C20 2H4 H17 F N2 O . Br H |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, (-)-(R)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, Citalopram-d4 hydrobromide, Citalopram-D4 hydrobromide (4-fluorophenyl-2,3,5,6-D4), Citalopram D4 (fluorophenyl D4) hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i5D,6D,7D,8D; |
| SMIL | Br.[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)C2(CCCN(C)C)OCc3cc(ccc23)C#N |
| IUPAC navn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.33 |
| Formel vægt | 408.1151 |