Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cisplatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001295
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001295 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001295 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2251/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent pro-apoptotic anticancer agent; activates caspase-3
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis. Induces apoptosis via p53-dependent and -independent mechanisms. Inhibits X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) expression and activates caspase-3. In certain glioma cell lines, sensitizes cells to TNF-α-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cisplatin
CAS 15663-27-1
Mængde 50 mg
Molekylær formel Cl2H6N2Pt
Formel vægt 300.05
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 300.04