Få mere at vide
CISH 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16166354
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16166354 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16166354 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00001154T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Western Blotting
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt CISH 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_145071
Molekylvægt (g/mol) 28.7
pH-område 6.8
Plasmid pCMV-CISH full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CISH antibody (H00001154-B01) by western blotting
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL CISH 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol