Få mere at vide
Cisatracurium besylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cisatracurium besylate |
| CAS | 96946-42-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C65H82N2O18S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 51W89 |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (40.21 mM) |
| SMIL | O=C(OCCCCCOC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC4.O=S(C7=CC=CC=C7)([O-])=O.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1243.48 |
| Vis mere |