missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cisatracurium Besylate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cisatracurium Besilate |
| CAS | 96946-42-8 |
| Molekylær formel | C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinolinium benzenesulfonate (1:2), Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (1R,1'R,2R,2'R)-, dibenzenesulfonate (9CI), Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, [1R-[1α,2α(1'R*,2'R*)]]-, dibenzenesulfonate, 51W89, Cisatracurium besilate, Cisatracurium besylate, Nimbex, Nimbex (pharmaceutical), 51W89 |
| InChI formel | InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2/t42-,43-,54-,55-;;/m1../s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N@@+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5[C@H]4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8 |
| IUPAC navn | benzenesulfonate;5-[3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1243.48 |
| Formel vægt | 1242.5004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?