missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cisatracurium-20-methyl Dibenzenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30349435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349435 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC49670510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cisatracurium-20-methyl Dibenzenesulfonate
CAS 1193104-85-6
Molekylær formel C54 H74 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Mængde 10 mg
Synonym (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-((Hexane-1,6-diylbis(oxy))bis(3-oxopropane-3,1-diyl))bis(1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium) Henzenesulfonate, (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[1,6-Hexanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium Benzenesulfonate (1:2)
InChI formel InChI=1S/C54H74N2O12.2C6H6O3S/c1-55(23-19-39-33-49(63-7)51(65-9)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-3)47(31-37)61-5)25-21-53(57)67-27-13-11-12-14-28-68-54(58)22-26-56(2)24-20-40-34-50(64-8)52(66-10)36-42(40)44(56)30-38-16-18-46(60-4)48(32-38)62-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h15-18,31-36,43-44H,11-14,19-30H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2/t43-,44-,55-,56-;;/m1../s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCCOC(=O)CC[N@@+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5[C@H]4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
IUPAC navn benzenesulfonate;6-[3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]hexyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 1257.506
Formel vægt 1256.516
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.