missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cisapride, TRC

Artikelnummer. 30358313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358313 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC49640050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cisapride
CAS 81098-60-4
Molekylær formel C23 H29 Cl F N3 O4
Mængde 50 mg
Synonym Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-, rel-, Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxy-, cis-, rel-4-Amino-5-chloro-N-[1-[(3R,4S)-3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenzamide, (±)-Cisapride, Acenalin, Alimix, Cipril, Cisad, Cisapride, Coordinax, Prepulsid, Propulsid, Propulsin, R 51619, Risamal, T 1341, cis-2-Methoxy-4-amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C23H29ClFN3O4/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29)/t20-,22+/m0/s1
SMIL CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-[(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl]-2-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 465.95
Formel vægt 465.1831
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.