Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cisaprid monohydrat
Artikelnummer. 17201156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17201156 1 g
1 options
Artikelnummer. 17201156 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 260779-88-2 | C23H29ClFN3O4·H2O, C23H31ClFN3O5 | 483.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cisaprid monohydrat
CAS 260779-88-2
Mængde 1 g
Molekylær formel C23H31ClFN3O5
Formel vægt 483.97
InChI nøgle QBYYXIDJOFZORM-UHFFFAOYNA-N
SMIL O.COC1CN(CCCOC2=CC=C(F)C=C2)CCC1NC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-{1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide hydrate
Molekylvægt (g/mol) 483.97